860843P
Avanti
18:0(2S-OH) Sulfo GalCer
Avanti Research™ - A Croda Brand 860843P, powder
Synonyme(s) :
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-[2"(S)-hydroxystearoyl]-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860843P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860843P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available