Principaux documents
860775P
Avanti
16:0 CB (DPCB)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Dipalmitoyl-rac-glycero-3-carbobetaine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H75NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
654.02
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Groupe fonctionnel
(Sphingolipid)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C[N+](C)(C)CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Application
Targeted drug delivery
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable