860597P
Avanti
C24:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860597P, powder
Synonyme(s) :
D-lactosyl-β1-1′-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860597P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860597P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit