860369P
Avanti
18:0 propargyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-propynyl)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860369P-5MG)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable