Documents
860145P
Avanti
C18:0 GD2 Ceramide (d18:1/18:0)
new
Synonyme(s) :
Cholesteryl 2-(methoxypolyethylene glycol-2000) acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C78H138N4O34
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1675.94
Code UNSPSC :
12352211
Source biologique
synthetic
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860145P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Catégories apparentées
Application
Lipids research
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860145P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable