850315P
Avanti
08:0 PC
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
PC(8:0/8:0)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (850315P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850315P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850315P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O)=O
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable