840499C
Avanti
16:0-20:4 PG
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PAPG; PG(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110651
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (840499C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840499C
Concentration
10 mg/mL (840499C-25mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C42H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-42(46)52-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)37-49-41(45)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,20,22,26,28,39-40,43-44H,3-10,12,14-16,19,21,23-25,27,29-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-,22-20-,28-26-;/t39?,40-;/m1./s1
Clé InChI
MRDLRFLJUGDCSO-UQAZZXMVSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3