Principaux documents
810351P
Avanti
22-NBD 25-hydroxycholesterol
Synonyme(s) :
22-[N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)]-25-hydroxy-23-azacholesterol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H46N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
566.73
Code UNSPSC :
12352211
Source biologique
synthetic
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810351P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
fluorescent lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](CN(CC(C)(C)O)c1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Application
Fluorescence
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810351P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash