Principaux documents
810301P
Avanti
TopFluor sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(E)-(2S,3R)-2-Amino-13-( dipyrrometheneboron difluoride)-tridec-4-ene-1,3-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H40BF2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.42
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 250 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810301P-250UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable