810219P
Avanti
C12-NBD Sphingomyelin
Avanti Research™ - A Croda Brand 810219P, powder
Synonyme(s) :
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sphingosine-1-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810219P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810219P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques