Documents
810178P
Avanti
06:0-12:0 NBD PA
Avanti Research - A Croda Brand 810178P, powder
Synonyme(s) :
1-hexanoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H46N5O11P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
647.65
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810178P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 810178P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810178P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC