800740P
Avanti
N-16:0 L-Serine
N-palmitoyl L-serine, powder
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-L-serine; (S)-3-hydroxy-2-hexadecanamidopropanoate; (S)-3-hydroxy-2-palmitamidopropanoate; 110831
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (800740P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 800740P
Type de lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H37NO4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(22)20-17(16-21)19(23)24;/h17,21H,2-16H2,1H3,(H,20,22)(H,23,24);/q;+1/p-1/t17-;/m0./s1
Clé InChI
XKMKJRANXQGSEK-LMOVPXPDSA-M