780200C
Avanti
16:0 PE MCC
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (780200C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 780200C
Concentration
10 mg/mL (780200C-25mg)
Application(s)
advanced drug delivery
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in the preparation of liposomes for conjugation with human immune deficiency virus (HIV-1) envelope glycoprotein trimers
- in the preparation of oligonucleotide-modified vesicles
- in the functionalization of the flat silicon wafers
- in lipid vesicle preparation
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3