Documents
700359P
Avanti
PhotoClick Cholesterol II
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3ß-hydroxy-6-diazirinyl-5α-cholestan-27(28)-yne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H44N2O
Poids moléculaire :
424.66
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 x 100 μg (700359P-100UG)
pkg of 1 x 250 μg (700359P-250UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (700359P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (700359P-250UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable