700078P
Avanti
7α,25-dihydroxycholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
26,26,26,27,27,27-hexadeutero-7α,25-dihydroxycholesterol ; 111117
About This Item
Produits recommandés
Description
7α,25-dihydroxycholesterol-d6
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700078P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available