700045P
Avanti
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
6α-hydroxy-5α-cholestane-d7
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700045P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700045P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7 is a deuterated B-ring substituted sterol.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC