700030P
Avanti
6α-hydroxy-5α-cholestanol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
110810
About This Item
Produits recommandés
Description
6α-hydroxy-5α-cholestane
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (700030P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Catégories apparentées
Application
Conditionnement