Principaux documents
ATC456777392
Atlantic Research Chemicals Ltd
Diethylsulphamoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
diethylsulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C4H10ClNO2S/c1-3-6(4-2)9(5,7)8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
NDYAAZRKZRTLQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=SC10104
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=SC10104