Documents
ATC359510438
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.17
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-8-3-4-9(11-7-8)12-5-1-2-6-12/h1-7H
Clé InChI
LEULOVQNKUYFEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002323
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002323