Principaux documents
ATEH0DDC43D8
AstaTech, Inc.
2-(8-METHYL-9-OXO-9H-XANTHEN-4-YL)ACETIC ACID
50 MG
516.62 CHF
250 MG
1 613.57 CHF
Réf. du fournisseur: Y11291-50MG
516.62 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
516.62 CHF
250 MG
1 613.57 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: Y11291-50MG
516.62 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(8-methyl-9-oxo-9H-xanthen-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C16H12O4/c1-9-4-2-7-12-14(9)15(19)11-6-3-5-10(8-13(17)18)16(11)20-12/h2-7H,8H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
LOMULPZJAGQWGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=126480
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=Y11291