Principaux documents
ATEH04309FE8
AstaTech, Inc.
3-[1-(2-METHYLPROPOXY)ETHOXY]OXETANE
50 G
295.63 CHF
250 G
455.38 CHF
Réf. du fournisseur: P17834-50G
295.63 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 G
295.63 CHF
250 G
455.38 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: P17834-50G
295.63 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1-isobutoxyethoxy)oxetane
Inchi Code
1S/C9H18O3/c1-7(2)4-11-8(3)12-9-5-10-6-9/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
BBRFILKOEVZFFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122526
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P17834