ATE959439867
AstaTech, Inc.
5-METHYL-5,6-DIHYDRO-4H-PYRROLO[1,2-B]PYRAZOLE
Réf. du fournisseur: 56875-50MG
370.18 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 56875-50MG
370.18 CHF
Iupac Name
5-methyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-6-4-7-2-3-8-9(7)5-6/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clé InChI
LRDQMNHYYHKGTO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56875