Principaux documents
ATE514318914
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 9-CYANO-3-AZASPIRO[5.5]UNDECANE-3-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.39
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 9-cyano-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H26N2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-10-8-16(9-11-18)6-4-13(12-17)5-7-16/h13H,4-11H2,1-3H3
Clé InChI
MZPKZVLAVUVOPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=83460
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F14353