Principaux documents
ATE514313794
AstaTech, Inc.
(5-AMINOPYRIDIN-2-YL)(MORPHOLINO)METHANONE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(5-aminopyridin-2-yl)(morpholino)methanone
Inchi Code
1S/C10H13N3O2/c11-8-1-2-9(12-7-8)10(14)13-3-5-15-6-4-13/h1-2,7H,3-6,11H2
Clé InChI
WLTDBVJBSRJJRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=78349
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F30173