Principaux documents
ATE514313361
AstaTech, Inc.
5-IODO-2-(TRIFLUOROMETHYL)BENZOIC ACID
1 G
206.44 CHF
Réf. du fournisseur: CL9605-1G
206.44 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
206.44 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.02
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: CL9605-1G
206.44 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)6-2-1-4(12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
Clé InChI
YCXYILXKMVBHHE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77838
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL9605