Principaux documents
ATE514311933
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-5-FLUORO-1H-INDAZOL-3-AMINE
250 MG
692.34 CHF
1 G
1 644.19 CHF
Réf. du fournisseur: 51642-250MG
692.34 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
692.34 CHF
1 G
1 644.19 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.59
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 51642-250MG
692.34 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-5-fluoro-1H-indazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClFN3/c8-6-3(9)1-2-4-5(6)7(10)12-11-4/h1-2H,(H3,10,11,12)
Clé InChI
NIVIOGYLIZMNSR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=76507
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51642