Principaux documents
ATE458966463
AstaTech, Inc.
METHYL 4-BROMOPYRIDINE-3-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-bromonicotinate
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-4-9-3-2-6(5)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
SZPKROSXWRBYQI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=74950
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=I11422