Principaux documents
ATE448437200
AstaTech, Inc.
5-METHYL-4-NITROBENZO[C][1,2,5] SELENADIAZOLE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-methyl-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole
Inchi Code
1S/C7H5N3O2Se/c1-4-2-3-5-6(9-13-8-5)7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
Clé InChI
PNEFIUKGQYQFHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=59296
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB11827