Principaux documents
ATE443547250
AstaTech, Inc.
(4-CHLORO-1,2-PHENYLENE)DIMETHANOL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.61
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-chloro-1,2-phenylene)dimethanol
Inchi Code
1S/C8H9ClO2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3,10-11H,4-5H2
Clé InChI
ARSFSTVKMONOTE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=55480
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72445