Principaux documents
ATE429352975
AstaTech, Inc.
1-(6-BROMOPYRIDIN-2-YL)CYCLOPROPANECARBONITRILE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(6-bromopyridin-2-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-7(12-8)9(6-11)4-5-9/h1-3H,4-5H2
Clé InChI
UNCKVSPYCDOOSJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49464
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88649