Principaux documents
APOH95DF9A3E
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 4-chloro-7-methyl-1H-indole-2-carboxylate
250 MG
183.00 CHF
Réf. du fournisseur: OR510073-250MG
183.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
183.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.69
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR510073-250MG
183.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-chloro-7-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12ClNO2/c1-3-16-12(15)10-6-8-9(13)5-4-7(2)11(8)14-10/h4-6,14H,3H2,1-2H3
Clé InChI
SMKZGGWPDJCDEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at -20C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-chloro-7-methyl-1h-indole-2-carboxylate
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-chloro-7-methyl-1h-indole-2-carboxylate