Principaux documents
APOH93ED76FD
Apollo Scientific Ltd
5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5-isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-7(2)8-3-4-10(11(13)14)9(5-8)6-12/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
MNPYWJXDVXISAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-isopropyl-2-nitrobenzaldehyde