APOH316CDD7D
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulfonamide
Réf. du fournisseur: PC56953-250MG
133.50 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: PC56953-250MG
133.50 CHF
Iupac Name
4-bromo-2,6-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
XSCXKUIQRGHUQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-26-difluorobenzenesulfonamide