Principaux documents
APOH11A9E0D8
Apollo Scientific Ltd
2-Oxa-6-aza-spiro[3.3]heptane hemioxalate
1 G
59.80 CHF
Réf. du fournisseur: OR317237-1G
59.80 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
59.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR317237-1G
59.80 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate
Inchi Code
1S/C5H9NO.C2H2O4/c1-5(2-6-1)3-7-4-5;3-1(4)2(5)6/h6H,1-4H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
KOUVDKDABFOPIG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-oxa-6-aza-spiro33heptane-hemioxalate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-oxa-6-aza-spiro33heptane-hemioxalate