Principaux documents
APOH11A9D423
Apollo Scientific Ltd
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate hydrate
5 G
59.80 CHF
25 G
66.40 CHF
Réf. du fournisseur: OR4904-5G
59.80 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
59.80 CHF
25 G
66.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.35
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR4904-5G
59.80 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
300
Iupac Name
sulfuric acid compound with N~1~-(4-aminophenyl)-1,4-benzenediamine (1:1) hydrate
Inchi Code
1S/C12H13N3.H2O4S.H2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;1-5(2,3)4;/h1-8,15H,13-14H2;(H2,1,2,3,4);1H2
Clé InChI
UYXSZRUMZNDZKD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/44-diaminodiphenylamine-sulphate-hydrate
Boiling point
300
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/44-diaminodiphenylamine-sulphate-hydrate