Principaux documents
APOH11A9BBDB
Apollo Scientific Ltd
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
250 MG
212.70 CHF
Réf. du fournisseur: PC56745-250MG
212.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
212.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC56745-250MG
212.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5F3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(12)8(10)11/h1-4,8H
Clé InChI
IZMKCCNNTVCJGI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22-difluoro-1-4-fluorophenylethanone
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/22-difluoro-1-4-fluorophenylethanone