Principaux documents
APOH11A9BBCB
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-6-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClIO2/c8-3-1-2-4(10)5(6(3)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
FLRFJVJQICPYLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-iodobenzoic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-iodobenzoic-acid