Principaux documents
APO456876951
Apollo Scientific Ltd
2-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
1 G
90.60 CHF
Réf. du fournisseur: PC9251-1G
90.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
90.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC9251-1G
90.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(difluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c10-9(11)14-7-4-2-1-3-6(7)5-8(12)13/h1-4,9H,5H2,(H,12,13)
Clé InChI
HQSIEUGDICOLBI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethoxyphenylacetic-acid
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-difluoromethoxyphenylacetic-acid