APO456795847
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Réf. du fournisseur: PC1097-1G
68.60 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: PC1097-1G
68.60 CHF
Iupac Name
2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F4NO/c9-7-2-1-6(3-5(7)4-13)14-8(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
MFLGNKVMGUFLOV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethoxybenzonitrile