APO456789873
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-chloro-6-hydroxynicotinate
Réf. du fournisseur: OR110393-1G
159.90 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: OR110393-1G
159.90 CHF
Iupac Name
methyl 5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(10)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
NVEWDXZTSKXQJB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-chloro-6-hydroxynicotinate