Principaux documents
APO455838849
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
40-41
Iupac Name
methyl 2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10F6O4/c1-20-10(19)8-4-7(21-5-11(13,14)15)2-3-9(8)22-6-12(16,17)18/h2-4H,5-6H2,1H3
Clé InChI
YLMXTGWAYICZRY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-25-bis222-trifluoroethoxybenzoate
Boiling point
40-41
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-25-bis222-trifluoroethoxybenzoate