Principaux documents
APO455838391
Apollo Scientific Ltd
4-(Trifluoromethyl)phenoxyacetic acid
1 G
102.70 CHF
5 G
322.70 CHF
10 G
542.70 CHF
Réf. du fournisseur: PC8233-1G
102.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
102.70 CHF
5 G
322.70 CHF
10 G
542.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC8233-1G
102.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[4-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)6-1-3-7(4-2-6)15-5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
Clé InChI
NTBSLTKYEVAWEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoromethylphenoxyacetic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoromethylphenoxyacetic-acid