Principaux documents
APO455837860
Apollo Scientific Ltd
2',3',6'-Trifluoroacetophenone
1 G
60.90 CHF
5 G
80.70 CHF
10 G
108.20 CHF
Réf. du fournisseur: PC7202G-1G
60.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
60.90 CHF
5 G
80.70 CHF
10 G
108.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC7202G-1G
60.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
1-(2,3,6-trifluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5F3O/c1-4(12)7-5(9)2-3-6(10)8(7)11/h2-3H,1H3
Clé InChI
INDGVPJYDRJJPJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluoroacetophenone
Synonym
1-(2,3,6-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 1-Oxo-1-(2,3,6-trifluorophenyl)ethane
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/236-trifluoroacetophenone