APO455837403
Apollo Scientific Ltd
2'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Réf. du fournisseur: PC5942-5G
142.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: PC5942-5G
142.30 CHF
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-3-4-8(7(2)11)9(10)5-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
IBABHBXTLZNGAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methylacetophenone