APO455834453
Apollo Scientific Ltd
3-Amino-2-(2-fluorophenoxy)pyridine
Réf. du fournisseur: PC1076M-500MG
108.20 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: PC1076M-500MG
108.20 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
pb
87-89
Iupac Name
2-(2-fluorophenoxy)-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C11H9FN2O/c12-8-4-1-2-6-10(8)15-11-9(13)5-3-7-14-11/h1-7H,13H2
Clé InChI
IGBWSEKNQXELDI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-2-2-fluorophenoxypyridine