APO455829858
Apollo Scientific Ltd
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Réf. du fournisseur: OR300108-100MG
152.20 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: OR300108-100MG
152.20 CHF
Iupac Name
methyl 1-chloro-7-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c1-15-11(14)8-3-2-7-4-5-13-10(12)9(7)6-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
SZKDMOYPYAUGPM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-1-chloroisoquinoline-7-carboxylate