Documents
APO455828831
Apollo Scientific Ltd
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.6
Numéro MDL:
Point d'ébullition
119
Iupac Name
6-quinoxalinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O/c10-9(13)6-1-2-7-8(5-6)12-4-3-11-7/h1-5H
Clé InChI
UTEQROVYZDJSOO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/quinoxaline-6-carbonyl-chloride
Boiling point
119
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/quinoxaline-6-carbonyl-chloride