Principaux documents
APO455827524
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
250 MG
231.40 CHF
Réf. du fournisseur: OR14962-250MG
231.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
231.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR14962-250MG
231.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
pb
122
Iupac Name
3-chloro-6-(2-methoxyphenyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c1-15-10-5-3-2-4-8(10)9-6-7-11(12)14-13-9/h2-7H,1H3
Clé InChI
ZCKBVNDUEOLHME-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-2-methoxyphenylpyridazine
Boiling point
122
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-6-2-methoxyphenylpyridazine