Principaux documents
APO428498540
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.02
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF4O/c9-4-5-1-2-6(10)3-7(5)14-8(11,12)13/h1-3H,4H2
Clé InChI
YZZLXXQEOHGKHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-trifluoromethoxybenzyl-bromide
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-trifluoromethoxybenzyl-bromide