Documents
APO428498102
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,3-difluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7F2NO/c1-13-7-3-2-6(4-5-12)8(10)9(7)11/h2-3H,4H2,1H3
Clé InChI
YVIZAGHEMVWERG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile